Learn More
2,4,6-Trimetilbenzilcloruro, TRC
Código de producto. 30454308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454308 10 g 10 g
30451593 5 g 5 g
30449000 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454308 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79595510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1585-16-6
Fórmula molecular C10 H13 Cl
Peso molecular (g/mol) 168.66
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-1,3,5-trimetilbenceno
SMILES Cc1cc(C)c(CCl)c(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylbenzyl Chloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13Cl/c1-7-4-8(2)10(6-11)9(3)5-7/h4-5H,6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0706