Learn More
Alcohol 2,4,6-trimetilbencílico, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11351457
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11351457 25 g 25 g
11341457 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11351457 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L01952.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4170-90-5 | C10H14O | 150.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4170-90-5
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.221
Número MDL MFCD00014422
Clave InChI LODDFDHPSIYCTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trimethylbenzyl alcohol, mesitylmethanol, mesitylcarbinol, 2,4,6-trimethylphenyl methanol, unii-rev3kvt84n, benzenemethanol, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylbenzylic alcohol, benzyl alcohol, 2,4,6-trimethyl, rev3kvt84n, 2,4,6-trimethylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 20139
Nombre IUPAC (2,4,6-trimetilfenil)metanol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)CO)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylbenzyl alcohol
Punto de fusión 85°C to 89°C
Punto de ebullición 140°C (15 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 1862608
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza ≥98%