Learn More
Cloruro de 2,4,6-trimetilbenzoílo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417027 10 g 10 g
11427027 50 g 50 g
11437027 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11417027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14407.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 938-18-1 | C10H11ClO | 182.647 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cloruro de 2,4,6-trimetilbenzoílo se utiliza, en presencia de piridina, para proteger los grupos OH como ésteres de mesitoato.
Solubilidad
Reacciona lentamente con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Temperatura de almacenamiento recomendada: De 2 a 8 °C. Sensible al aire y a la humedad. Almacenar en nitrógeno. Incompatible con agente oxidante fuerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 938-18-1
Fórmula molecular C10H11ClO
Peso molecular (g/mol) 182.647
Número MDL MFCD00013650
Clave InChI UKRQMDIFLKHCRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesitoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylbenzoylchloride, 2,4,6-trimethyl-benzoyl chloride, pubchem13234, acmc-209rno, 2-mesitylenecarbonyl chloride, ksc491c5b, 2,4,6trimethylbenzoyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzoyl cloride
PubChem CID 97038
Nombre IUPAC 2,4,6-cloruro de trimetilbenzoilo
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)C(=O)Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Densidad 1.1
Punto de ebullición 143°C to 146°C (60 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.529
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Beilstein 776108
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts slowly with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.65
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride