Learn More
2,4,6-Trimetilbenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433854 5 g 5 g
11443854 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433854 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11882.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2571-52-0 | C10H11N | 145.205 g/mol
It employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio para el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2571-52-0
Fórmula molecular C10H11N
Peso molecular (g/mol) 145.205
Número MDL MFCD00016378
Clave InChI SNIZBGQMWRHNDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesitonitrile, benzonitrile, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethyl-benzonitrile, .beta.-isodurylonitrile, 2,4,6-trimethylbenzenecarbonitrile, cyanmesitylen, cyanomesitylene, mesitylnitrile, acmc-1cee4, benzonitrile,2,4,6-trimethyl
PubChem CID 137649
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetilbenzonitrilo
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)C#N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylbenzonitrile
Punto de fusión 50°C to 55°C
Punto de ebullición 79°C to 80°C (2 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 2044618
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.21
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4,6-Trimethylbenzonitrile
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trimethylbenzonitrile