Learn More
Ácido 2,4,6-trimetilbenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473784 250 g 250 g
11453784 10 g 10 g
11463784 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 11473784 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11831.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 480-63-7 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 480-63-7
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.20
Número MDL MFCD00002481
Clave InChI FFFIRKXTFQCCKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesitoic acid, mesitylenecarboxylic acid, beta-isodurylic acid, benzoic acid, 2,4,6-trimethyl, .beta.-isodurylic acid, unii-4pu2hg6787, 2-mesitylenecarboxylic acid, 2,4,6-trimethyl-benzoic acid, 2,6-trimethylbenzoic acid, benzoic acid,4,6-trimethyl
PubChem CID 10194
ChEBI CHEBI:64830
Nombre IUPAC ácido 2,4,6-trimetilbenzoico
SMILES CC1=CC(C)=C(C(O)=O)C(C)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylbenzoic acid
Punto de fusión 153°C to 155°C
Cantidad 250 g
Beilstein 1866187
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 99%