Learn More
Hidrazida de 2,4,6-trimetilbencenosulfonilo, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10661642 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10661642 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10661642 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 185090250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 16182-15-3
Número MDL MFCD00007585
Clave InChI JQUBKTQDNVZHIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trimethylbenzenesulfonyl hydrazide, mesitylene-2-sulphonohydrazide, 2-mesitylenesulfonyl hydrazide, 2-mesitylenesulfonohydrazide, 2-mesitylenesulfono hydrazide, benzenesulfonic acid,2,4,6-trimethyl-, hydrazide, hydrazino 2,4,6-trimethylphenyl sulfone, mesitylenesulphonohydrazide, mesitylenesulfonylhydrazide, 2-mesitylehesulfonohydrazide
PubChem CID 85321
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetilbencenosulfonohidrazida
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)NN)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 6-Trimethylbenzenesulfonyl hydrazide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 110.0°C to 114.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H14N2O2S
Fórmula lineal (CH3)3C6H2SO2NHNH2
Cantidad 25 g
Peso molecular (g/mol) 214.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl hydrazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.