Learn More
2,4,6-trimetilbencenosulfonhidrazida, TRC
Código de producto. 30456687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456687 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30456687 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79828025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonohydrazide
CAS 16182-15-3
Fórmula molecular C9H14N2O2S
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Mesitylenesulfonic Acid','Hydrazide, (2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl)hydrazine(Mesitylsulfonyl)hydrazine, 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonic Acid Hydrazide, Mesitylenesulfonic Hydrazide, Mesitylenesulfonyl HydrazideN-(2,4,6-Trimethylphenylsulfonyl)hydrazine, NSC 158041
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N2O2S/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)14(12,13)11-10/h4-5,11H,10H2,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)NN
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetilbencenosulfonohidrazida
Peso molecular (g/mol) 214.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0776