Learn More
Éster de neopentil glicol del ácido 2,4,6- trimetilbencenoborónico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11304006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304006 1 g 1 g
11314006 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17232.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 214360-78-8
Fórmula molecular C14H21BO2
Peso molecular (g/mol) 232.13
Número MDL MFCD01318178
Clave InChI ITLDRNGUSKUMRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trimethylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester, 5,5-dimethyl-2-2,4,6-trimethylphenyl-1,3,2-dioxaborinane, 2-mesityl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 2,4,6-trimethylbenzeneboronic acid neopentyl glycol cyclic ester, mesitylboronic acid 2,2-dimethyltrimethylene ester, 2,4,6-trimethyl-benzeneboronic acid neopentyl glycol cyclic ester, 2,4,6-trimethylphenylboronic acid neopentyl glycol ester, mesityleneboronic acid 2,2-dimethyltrimethylene cyclic ester
PubChem CID 11436188
Nombre IUPAC 5,5-dimetil-2-(2,4,6-trimetilfenil)-1,3,2-dioxaborinano
SMILES B1(OCC(CO1)(C)C)C2=C(C=C(C=C2C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Punto de fusión 46°C to 48°C
Cantidad 1 g
Beilstein 8689636
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.13
Porcentaje de pureza 99%