Learn More
Ácido 2,4,6-trimetilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481037 1 g 1 g
11491037 5 g 5 g
11401047 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24060.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5980-97-2 | C9H13BO2 | 164.011 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5980-97-2
Fórmula molecular C9H13BO2
Peso molecular (g/mol) 164.011
Número MDL MFCD00236060
Clave InChI BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesitylboronic acid, 2,4,6-trimethylbenzeneboronic acid, 2-mesityleneboronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boranediol, boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl, 2,4,6-trimethylboronic acid, boronic acid, b-2,4,6-trimethylphenyl, mesityl boronic acid, pubchem7895
PubChem CID 292184
Nombre IUPAC ácido (2,4,6-trimetilfenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1C)C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼120°C to 127°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2831927
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.01
Porcentaje de pureza 97%