Learn More
2,4,6-Trimethylbenzene-1-thiol, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10295054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10295054 25 g 25 g
10009211 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10295054 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB12350EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1541-10-2
Fórmula molecular C9H12S
Peso molecular (g/mol) 152.255
Número MDL MFCD00218475
Clave InChI PKANQZUPJCMBAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trimethylthiophenol, 2,4,6-trimethylbenzene-1-thiol, benzenethiol,2,4,6-trimethyl, 2-mercaptomesitylene, 2-sulphanylmesitylene, acmc-20aoem, 2,4,6-trimethyl-benzene-1-thiol
PubChem CID 284449
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetilbencenotiol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 6-Trimethylbenzene-1-thiol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal (CH3)3C6H2SH
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.26
Porcentaje de pureza 97%