Learn More
2,4,6-Trimethylbenzene-1-thiol, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10009211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10009211 10 g 10 g
10295054 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10009211 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB12350EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1541-10-2
Fórmula molecular C9H12S
Peso molecular (g/mol) 152.255
Número MDL MFCD00218475
Clave InChI PKANQZUPJCMBAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trimethylthiophenol, 2,4,6-trimethylbenzene-1-thiol, benzenethiol,2,4,6-trimethyl, 2-mercaptomesitylene, 2-sulphanylmesitylene, acmc-20aoem, 2,4,6-trimethyl-benzene-1-thiol
PubChem CID 284449
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetilbencenotiol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 6-Trimethylbenzene-1-thiol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0240g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (CH3)3C6H2SH
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.26
Porcentaje de pureza 97%