Learn More
2,4,6-Trimetilanilina, TRC
Código de producto. 30454282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454282 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30454282 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79603025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylaniline
CAS 88-05-1
Fórmula molecular C9H13N
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzenamine, 2,4,6-trimethyl-, Aniline, 2,4,6-trimethyl- (6CI,8CI), 2,4,6-Trimethylbenzenamine, 1-Amino-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethylaniline, 2,4,6-Trimethylphenylamine, 2-Aminomesitylene, Aminomesitylene, Mesidin, Mesidine, Mesitylamine, Mesitylene, 2-amino-, NSC 31, 2,4,6-Trimethylbenzenamine, 1-Amino-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethylbenzenamine, 2,4,6-Trimethylphenylamine, 2-Aminomesitylene, Aminomesitylene, Mesidin, Mesidine, Mesitylamine, 2-Aminomesitylene, NSC 31
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,10H2,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)c(N)c(C)c1
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetilanilina
Peso molecular (g/mol) 135.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.1048