Learn More
2,4,6-Trimetilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2,4,6-Trimethylaniline is useful for the preparation of Grubbs' catalyst. It is used as a precursor to dyes. It undergoes condensation reaction with glyoxal to prepare glyoxal-bis(mesitylimine). It is also involved in the preparation of 1,3-diketimines ligands by condensation with 1,3-diketones. Further, it is used for the production of Acid Blue 129 dye, which is useful in histochemistry studies. In addition to this, it serves as a building block to various bulky ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2,4,6-trimetilanilina es útil para la preparación del catalizador de Grubbs′. Se utiliza como precursor de colorantes. Sufre una reacción de condensación con glioxal para preparar glioxal-bis(mesitilimina). También participa en la preparación de ligandos de 1,3-diquetiminas por condensación con 1,3-dicetonas. Además, se utiliza para la producción de colorante 129 azul ácido, que es útil en estudios de histoquímica. Además de esto, sirve como compuesto básico para varios ligandos voluminosos.
Solubilidad
Ligeramente miscible con tetracloruro de carbono. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trimethylaniline |
| Punto de fusión | -5°C |
| Densidad | 0.962 |
| Punto de ebullición | 232°C to 234°C |
| Temperatura de inflamación | 96°C (204°F) |
| Índice de refracción | 1.551 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN2810 |
| Beilstein | 636559 |
| Información de solubilidad | Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2,4,6-Trimethylaniline
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trimethylaniline
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.