Learn More
2,4,6-trimetilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11955211 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
10615212 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10432845 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11955211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 157960025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 88-05-1 | C9H13N | 135.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88-05-1
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD00007740
Clave InChI KWVPRPSXBZNOHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesidine, aminomesitylene, mesitylamine, benzenamine, 2,4,6-trimethyl, mesidin, 2,4,6-trimethylbenzenamine, 2-aminomesitylene, 2-amino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethyl aniline, mesitylene, 2-amino
PubChem CID 6913
ChEBI CHEBI:82545
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetilanilina
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)N)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 2, 4, 6-Trimethylaniline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -5.0°C
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 233.0°C
Temperatura de inflamación 96°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3C6H2NH2
Índice de refracción 1.5505 to 1.5525
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 12,116
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible with water. Other solubilities: slightly soluble in carbon tetrachloride,soluble in most common solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4,6-Trimethylaniline
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.