Learn More
2,4,6-trimetilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10615212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10615212 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10432845 500 g Frasco de vidrio 500 GR
11955211 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
3 options
Código de producto. 10615212
Marca: Thermo Scientific Acros 157961000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88-05-1 | C9H13N | 135.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-05-1
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD00007740
Clave InChI KWVPRPSXBZNOHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesidine, aminomesitylene, mesitylamine, benzenamine, 2,4,6-trimethyl, mesidin, 2,4,6-trimethylbenzenamine, 2-aminomesitylene, 2-amino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethyl aniline, mesitylene, 2-amino
PubChem CID 6913
ChEBI CHEBI:82545
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetilanilina
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 6-Trimethylaniline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -5.0°C
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 233.0°C
Temperatura de inflamación 96°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3C6H2NH2
Índice de refracción 1.5505 to 1.5525
Cantidad 100 g
Beilstein 12,116
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible with water. Other solubilities: slightly soluble in carbon tetrachloride,soluble in most common solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Trimethylaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.