Learn More
2',4',6'-Trimetilacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424583 25 g 25 g
11434583 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424583 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11549.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1667-01-2 | C11H14O | 162.23 g/mol
2',4',6'-Trimethylacetophenone is used as laboratory chemicals, manufacture of substances and intermediated for chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′,4′,6′-trimetilacetofenona se utiliza como producto químico de laboratorio, en la fabricación de sustancias e intermedio para la síntesis química.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1667-01-2
Fórmula molecular C11H14O
Peso molecular (g/mol) 162.23
Número MDL MFCD00008735
Clave InChI XWCIICLTKWRWCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-mesitylethanone, 2',4',6'-trimethylacetophenone, acetylmesitylene, acetomesitylene, mesityl methyl ketone, 1-2,4,6-trimethylphenyl ethanone, ethanone, 1-2,4,6-trimethylphenyl, 2-acetylmesitylene, 2,4,6-trimethylacetophenone, methyl 2,4,6-trimethylphenyl ketone
PubChem CID 15461
Nombre IUPAC 1-(2,4,6-trimetilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C)C=C(C)C=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4',6'-Trimethylacetophenone
Densidad 0.975
Punto de ebullición 235°C to 236°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.517
Cantidad 25 g
Beilstein 2044595
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 98%