Learn More
2,4,6-Trimetil-N-[3-(trifluorometil)fenil]benzenesulfonamida, Thermo Scientific™
Código de producto. 15450487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450487 50 mg 50 miligramos
15440487 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65999.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Activa la fosfolipasa C
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 200933-14-8
Fórmula molecular C16H16F3NO2S
Peso molecular (g/mol) 343.36
Número MDL MFCD00095824
Clave InChI ZIIUUSVHCHPIQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-3m3fbs, 2,4,6-trimethyl-n-3-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonamide, m3m3fbs, 2,4,6-trimethyl-n-3-trifluoromethyl phenyl benzene-1-sulfonamide, 2,4,6-trimethyl-n-3-trifluoromethyl-phenyl-benzenesulfonamide, phospholipase c activator, m-3m3fbs, n-3-trifluoromethylphenyl-2,4,6-trimethylbenzenesulfonamide, 2,4,6-trimethyl-n-m-3-trifluoromethylphenyl benzenesulfonamide, tocris-1941
PubChem CID 761523
SMILES CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide
Punto de fusión 114°C to 118°C
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetil-N-[3-(trifluorometil)fenil]benzenesulfonamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.36
Forma física Polvo