Learn More
2,4,6-trimetil-5-pirimidinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-trimethyl-5-pyrimidinol |
| CAS | 71267-12-4 |
| Fórmula molecular | C7H10N2O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O/c1-4-7(10)5(2)9-6(3)8-4/h10H,1-3H3 |
| SMILES | Cc1nc(C)c(O)c(C)n1 |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-trimetilpirimidin-5-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 138.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0793 |