Learn More
2,4,6-trimetil-5-nitrobenceno-d11, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trimethyl-5-nitrobenzene-d11 |
| CAS | 1126138-12-2 |
| Fórmula molecular | C9D11NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,4,6-Tri(methyl-d3)-5-nitro-benzene-1,3-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c(c([2H])c(c(c1C([2H])([2H])[2H])[N+](=O)[O-])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,3-dideuterio-5-nitro-2,4,6-tris(trideuteriometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 176.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.148 |