Learn More
2,4,6-Trimetil-4-heptanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11450541
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11450541 1 g 1 g
11460541 5 g 5 g
11470541 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11450541
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20059.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60836-07-9
Fórmula molecular C10H22O
Peso molecular (g/mol) 158.29
Número MDL MFCD00048354
Clave InChI QSVYJSJPLCSACO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trimethyl-4-heptanol, 4-heptanol, 2,4,6-trimethyl, diisobutyl methyl carbinol, acmc-1b3b4, 2,4,6-trimethyl-heptan-4-ol, 4-heptanol,2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethyl-4-heptanol 1g
PubChem CID 143748
Nombre IUPAC 2,4,6-Trimetilheptan-4-ol
SMILES CC(C)CC(C)(O)CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethyl-4-heptanol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.28
Porcentaje de pureza 97%