Learn More
2,4,6-Trimetil-1,6-heptadien-4-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470581 1 g 1 g
11480581 5 g 5 g
11490581 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470581 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20086.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79604-66-3 | C10H18O | 154.253 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79604-66-3
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.253
Número MDL MFCD00026060
Clave InChI METKJWMTLIYYIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trimethyl-1,6-heptadien-4-ol, diisobutenyl methyl carbinol
PubChem CID 144898
Nombre IUPAC 2,4,6-Trimetilhepta-1,6-dien-4-ol
SMILES CC(=C)CC(C)(CC(=C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 98%