Learn More
2,4,6-Trimetoxitolueno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361527 5 g 5 g
11371527 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02155.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14107-97-2 | C10H14O3 | 182.219 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14107-97-2
Fórmula molecular C10H14O3
Peso molecular (g/mol) 182.219
Número MDL MFCD00008375
Clave InChI TZPKFPYZCMHDHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84201
Nombre IUPAC 1,3,5-trimetoxi-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1OC)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethoxytoluene
Punto de fusión 27°C to 28°C
Punto de ebullición 100°C to 105°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.531
Cantidad 5 g
Beilstein 2048952
Sinónimo 2,4,6-trimethoxytoluene, benzene, 1,3,5-trimethoxy-2-methyl, acmc-1bvuf, toluene, 2,4,6-trimethoxy, 1,3,5-trimethoxy-2-methyl-benzene, #, benzene,1,3,5-trimethoxy-2-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 97%