Learn More
Alcohol de 2,4,6-trimetoxibencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459530 250 mg 250 miligramos
11469530 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459530 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50348.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 61040-78-6 | C10H14O4 | 198.218 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61040-78-6
Fórmula molecular C10H14O4
Peso molecular (g/mol) 198.218
Número MDL MFCD00060356
Clave InChI CFXXBVNHYJQNKS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 602515
Nombre IUPAC (2,4,6-trimetoxifenil)metanol
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)OC)CO)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol
Punto de fusión 60°C
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2,4,6-trimethoxyphenyl methanol, 2,4,6-trimethoxybenzyl alcohol, 2,4,6-trimethoxyphenyl methan-1-ol, 2,4,6-trimethoxy-benzyl alcohol, benzenemethanol,2,4,6-trimethoxy, benzenemethanol, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxy-phenyl-methanol, 2,4,6-trimethoxyphenyl methanol #, 3-amino-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-l-alanine methyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 97%