Learn More
2,4,6-Trimetoxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425557 25 g 25 g
11405557 1 g 1 g
11415557 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23540.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2571-54-2 | C10H11NO3 | 193.202 g/mol
2,4,6-Trimethoxybenzonitrile is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4,6-trimetoxibenzonitrilo se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2571-54-2
Fórmula molecular C10H11NO3
Peso molecular (g/mol) 193.202
Número MDL MFCD00001787
Clave InChI GBRHJUMDNWLSCT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75731
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetoxibenzonitrilo
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)OC)C#N)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethoxybenzonitrile
Punto de fusión 140°C to 143°C
Olor Characteristic
Cantidad 25 g
Sinónimo benzonitrile, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxy-benzonitrile, 2,4,6-trimethoxybenzenecarbonitrile, acmc-20aoeu, 2,4,6-trimethoxy benzonitrile, benzonitrile,2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxybenzonitrile
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.2
Porcentaje de pureza 98%