Learn More
Ácido 2,4,6-tricloroacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381787 5 g 5 g
11391787 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04997.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 570-02-5 | C10H12O5 | 212.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 570-02-5
Fórmula molecular C10H12O5
Peso molecular (g/mol) 212.20
Número MDL MFCD00016497
Clave InChI JATAKEDDMQNPOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxy-benzoic acid, pubchem13726, acmc-1awjz, ksc495i9p, 2,4,6-trimethoxy benzoic acid
PubChem CID 68441
Nombre IUPAC ácido 2,4,6-tricloroacético
SMILES COC1=CC(OC)=C(C(O)=O)C(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethoxybenzoic acid
Punto de fusión ∽158°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 1972294
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza 98%