Learn More
Ácido 2,4,6-trimetoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399815 1 g 1 g
11309825 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399815 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19837.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 135159-25-0 | C9H13BO5 | 212.01 g/mol
2,4,6-Trimethoxybenzeneboronic acid is used as an intermediate in organic syntheses and in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,4,6-trimetoxibencenoborónico se utiliza como intermedio en las síntesis orgánicas y en la reacción de Suzuki.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135159-25-0
Fórmula molecular C9H13BO5
Peso molecular (g/mol) 212.01
Número MDL MFCD01114642
Clave InChI PKLRXZVPEQJTTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trimethoxybenzeneboronic acid, 2,4,6-trimethoxyphenyl boronic acid, boronic acid,b-2,4,6-trimethoxyphenyl, 1,3,5-trimethoxybenzene-2-boronic ester, pubchem9566, 1,3,5-trimethoxybenzene-2-bronic ester, acmc-1cirz, ablock ab-12-9177, 2,4,6-trimethoxybenzeneboronicacid
PubChem CID 4197996
Nombre IUPAC ácido (2,4,6-trimetoxifenil)borónico
SMILES COC1=CC(OC)=C(B(O)O)C(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 96°C to 100°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4315581
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.01
Porcentaje de pureza 98%