Learn More
2,4,6-trimetoxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30449796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449796 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30449796 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79583550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
CAS 830-79-5
Fórmula molecular C10H12O4
Cantidad 50 g
Sinónimo 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O4/c1-12-7-4-9(13-2)8(6-11)10(5-7)14-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1cc(OC)c(C=O)c(OC)c1
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 196.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0736