Learn More
2,4,6-trimetoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13458388 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13458388 250 g Frasco de vidrio 250 g
10029590 1 g Frasco de vidrio 1 g
10428530 10 g Frasco de vidrio 10 g
10386971 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13458388 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160532500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 830-79-5 | C10H12O4 | 196.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 830-79-5
Fórmula molecular C10H12O4
Peso molecular (g/mol) 196.2
Número MDL MFCD00003313
Clave InChI CRBZVDLXAIFERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxybenz aldehyde, pubchem8264, acmc-1cuhn, ksc490m2h, 2,4,6-trimethoxy-benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxybenz-aldehyde, 2,4,6-trimethoxy benz aldehyde, crbzvdlxaiferf-uhfffaoysa, 1-formyl-2,4,6-trimethoxybenzene
PubChem CID 70019
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)OC)C=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 6-Trimethoxybenzaldehyde
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 118.0°C to 120.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)3C6H2CHO
Cantidad 250 g
Beilstein 08,39
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino