Learn More
2,4,6-trimetoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443574 50 g 50 g
11433574 10 g 10 g
11453574 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443574 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11238.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 830-79-5 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde was used in the preparation and characterization of three RNA-specific fluorescent probes and their use in live cell imaging. It was used as starting reagent for the regioselective synthesis of new (±)-8-alkyl-5,7-dihydroxy-4-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydrocoumarins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4,6-trimetoxibenzaldehído se utilizó en la preparación y caracterización de tres sondas fluorescentes específicas de ARN y su uso en la adquisición de imágenes de células vivas. Se utilizó como reactivo de inicio para la síntesis regioselectiva de nuevas (+/-)-8-alquilo-5,7-dihidroxi-4-(4-hidroxifenil)-3,4-dihidrocoumarinas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 830-79-5
Fórmula molecular C10H12O4
Peso molecular (g/mol) 196.202
Número MDL MFCD00003313
Clave InChI CRBZVDLXAIFERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxybenz aldehyde, pubchem8264, acmc-1cuhn, ksc490m2h, 2,4,6-trimethoxy-benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxybenz-aldehyde, 2,4,6-trimethoxy benz aldehyde, crbzvdlxaiferf-uhfffaoysa, 1-formyl-2,4,6-trimethoxybenzene
PubChem CID 70019
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)OC)C=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Punto de fusión 119°C to 123°C
Cantidad 50 g
Beilstein 1956051
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 98%