Learn More
2',4',6'-Trimetoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416887 25 g 25 g
11406887 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14328.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 832-58-6 | C11H14O4 | 210.23 g/mol
2',4',6'-Trimethoxyacetophenone is used in the production of 4,2',4',6'-tetramethoxy-chalcone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′,4′,6′-trimetoxiacetofenona se utiliza en la producción de 4,2′,4′,6′-tetrametoxi-chalcona.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 832-58-6
Fórmula molecular C11H14O4
Peso molecular (g/mol) 210.23
Número MDL MFCD00017238
Clave InChI KPZWHZSIXZXDMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',4',6'-trimethoxyacetophenone, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl ethanone, 2,4,6-trimethoxyacetophenone, ethanone, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl, ethanone,1-2,4,6-trimethoxyphenyl, 1-acetyl-2,4,6-trimethoxybenzene, o-methylxanthoxylin, cambridge id 5135317, 2,4,6-trimethoxy acetophenone, 2/',4/',6/'-trimethoxyacetophenone
PubChem CID 123089
Nombre IUPAC 1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)ethan-1-one
SMILES COC1=CC(OC)=C(C(C)=O)C(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4',6'-Trimethoxyacetophenone
Punto de fusión 101°C to 104°C
Cantidad 25 g
Beilstein 519324
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.23
Porcentaje de pureza 98%