Learn More
Cloruro de 2,4,6-triisopropilbenzoilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423644 100 g 100 g
11403644 5 g 5 g
11413644 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423644 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11280.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57199-00-5 | C16H23ClO | 266.809 g/mol
2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride is used as pharmaceuticcal intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2,4,6-triisopropilbenzoilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de la humedad y de agentes oxidantes. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, amoníaco, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57199-00-5
Fórmula molecular C16H23ClO
Peso molecular (g/mol) 266.809
Número MDL MFCD00015030
Clave InChI OSKNTKJPGKHDHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-triisopropylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-tris 1-methylethyl, acmc-20aoev, 2,4,6-triiso-propylbenzoyl chloride, 2,4,6-tri propan-2-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-tris 1-methylethyl benzoic acid chloride
PubChem CID 92697
Nombre IUPAC cloruro de 2,4,6-tri(propan-2-il)benzoilo
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)C(=O)Cl)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride
Punto de fusión 78°C to 82°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 2269534
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.81
Porcentaje de pureza ≥98%