Learn More
Ácido 2,4,6-triisopropilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452867 50 g 50 g
11442867 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11452867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15489.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 49623-71-4 | C16H24O2 | 248.366 g/mol
2,4,6-Triisopropylbenzoic acid is a hindered acid intermediate compound in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,4,6-triisopropilbenzoico es un compuesto intermediario de ácido obstaculizado en síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49623-71-4
Fórmula molecular C16H24O2
Peso molecular (g/mol) 248.366
Número MDL MFCD00015031
Clave InChI ULVHAZFBJJXIDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-triisopropylbenzoic acid, 2,4,6-triisopropyl benzoic acid, 2,4,6-tris 1-methylethyl benzoic acid, 2,4,6-tri propan-2-yl benzoic acid, benzoic acid,2,4,6-tris 1-methylethyl, benzoic acid, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-tris methylethyl benzoic acid, acmc-20aoew, pubchem7877
PubChem CID 96214
Nombre IUPAC ácido 2,4,6-tri(propan-2-il)benzoico
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)C(=O)O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Triisopropylbenzoic acid
Punto de fusión 184°C to 187°C
Cantidad 50 g
Beilstein 2372331
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.37
Porcentaje de pureza 97%