Learn More
2,4,6-Triisopropilbencenosulfonil-Hidrazida, TRC
Código de producto. 30456823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456823 100 mg 100 miligramos
30452786 10 mg 10 miligramos
30453459 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456823 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT886183100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39085-59-1
Fórmula molecular C15H26N2O2S
Peso molecular (g/mol) 298.44
Nombre IUPAC 2,4,6-tri(propan-2-il)benzenesulfonohidrazida
SMILES CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Hydrazide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H26N2O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(20(18,19)17-16)14(8-12)11(5)6/h7-11,17H,16H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1715