Learn More
2,4,6-Triisopropilbencenosulfonil-Hidrazida, TRC
Código de producto. 30452786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452786 10 mg 10 miligramos
30456823 100 mg 100 miligramos
30453459 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30452786 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT88618310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39085-59-1
Fórmula molecular C15H26N2O2S
Peso molecular (g/mol) 298.44
Nombre IUPAC 2,4,6-tri(propan-2-il)benzenesulfonohidrazida
SMILES CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Hydrazide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H26N2O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(20(18,19)17-16)14(8-12)11(5)6/h7-11,17H,16H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1715