Learn More
Cloruro de 2,4,6-triisopropilbencenosulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 6553-96-4 |
| Fórmula molecular | C15H23ClO2S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl Chloride, 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 2,4,6-Triisopropylphenylsulfonyl Chloride, 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl Chloride, NSC 102803, Tripsyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23ClO2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(19(16,17)18)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-tri(propan-2-il)bencenosulfonil cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 302.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.1107 |