Learn More
Cloruro de 2,4,6-triisopropilbencenosulfonilo, TRC
Código de producto. 30451823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451823 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30451823 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79557525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Chloride
CAS 6553-96-4
Fórmula molecular C15H23ClO2S
Cantidad 25 g
Sinónimo 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl Chloride, 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 2,4,6-Triisopropylphenylsulfonyl Chloride, 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl Chloride, NSC 102803, Tripsyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23ClO2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(19(16,17)18)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3
SMILES CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC 2,4,6-tri(propan-2-il)bencenosulfonil cloruro
Peso molecular (g/mol) 302.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.1107