Learn More
Cloruro de 2,4,6-triisopropilbencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470333 500 g 500 g
11450333 25 g 25 g
11460333 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470333 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11458.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6553-96-4 | C15H23ClO2S | 302.857 g/mol
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride is used for the synthesis of glycerophospholipids as a condensing agent and in the analysis of phosphonolipids in egg yolk by HPLC/MS technique. It acts as a coupling reagent for the synthesis of oligonucleotides and as sulfonates of pyrimidine nucleosides. It also serves as a condensing agent in the synthesis of hydrogen-phosphonate diesters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2,4,6-triisopropilbencenosulfonilo se utiliza en la síntesis de glicerofosfolípidos como agentes de condensación y en el análisis de fosfonolípidos en la yema de huevo por mediante la técnica HPLC/MS. Actúa como un reactivo de acoplamiento en la síntesis de oligonucleótidos y como sulfonatos de nucleósidos pirimidina. También sirve como agente de condensación en la síntesis de diésteres de hidrógeno-fosfonato.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Incompatible con bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6553-96-4
Fórmula molecular C15H23ClO2S
Peso molecular (g/mol) 302.857
Número MDL MFCD00007433
Clave InChI JAPYIBBSTJFDAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropylbenzene-1-sulfonyl chloride, trisyl chloride, 2,4,6-triisopropylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonylchloride, 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl chloride, tpscl 2,4,6-triisopropyl benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropylphenylsulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropyl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 81042
Nombre IUPAC 2,4,6-tri(propan-2-il)bencenosulfonil cloruro
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)Cl)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 94°C to 97°C
Cantidad 500 g
Número UN UN3261
Beilstein 1218575
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.87
Porcentaje de pureza 98%