Learn More
2,4,6-Triisopropilbencenosulfonil cloruro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10666352 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10666352 100 g Frasco de vidrio 100 g
10397800 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10666352 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152791000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6553-96-4 | C15H23ClO2S | 302.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6553-96-4
Fórmula molecular C15H23ClO2S
Peso molecular (g/mol) 302.85
Número MDL MFCD00007433
Clave InChI JAPYIBBSTJFDAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropylbenzene-1-sulfonyl chloride, trisyl chloride, 2,4,6-triisopropylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonylchloride, 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl chloride, tpscl 2,4,6-triisopropyl benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropylphenylsulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropyl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 81042
Nombre IUPAC 2,4,6-tri(propan-2-il)bencenosulfonil cloruro
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)Cl)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 93°C to 97°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CH]3C6H2SO2Cl
Cantidad 100 g
Fieser 01,1228; 03,308; 06,622
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.85
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.