Learn More
Azida de 2,4,6-triisopropilbencenosulfonilo, TRC
Código de producto. 30453154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453154 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30453154 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79548025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Azide
CAS 36982-84-0
Fórmula molecular C15H23N3O2S
Cantidad 25 g
Sinónimo 2,4,6-Triisopropylphenylsulfonyl Azide, 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl azide, NSC 646156, Trisyl Azide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23N3O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(14(8-12)11(5)6)21(19,20)18-17-16/h7-11H,1-6H3
SMILES O=[S](N=[N+]=[N-])(C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C1)=C1C(C)C)=O
Nombre IUPAC 2,4,6-triisopropilbencenosulfonil azida
Peso molecular (g/mol) 309.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.15