Learn More
2,4,6-Triisopropilbencenosulfonil azida, 98 %, estabilizado con agua al 10 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11334316 5 g 5 g
11324316 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19383.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 36982-84-0 | C15H23N3O2S | 309.428 g/mol
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide is used as a reagent for diazo transfer to ketones, e.g. under phase-transfer conditions, giving better yields of sterically-hindered ?-diazo ketones than other methods. It is also used for azide transfer to potassium enolates (KHMDS) to form the ?-azido derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4,6-triisopropilbencenosulfonil azida se utiliza como reactivo para la transferencia de diazo a cetonas, por ejemplo, en condiciones de transferencia de fase, lo que proporciona mejores rendimientos de cetonas ɑ-diazo con restricciones estéricas que otros métodos. También se utiliza para la transferencia de azida a los enolatos de potasio (KHMDS) para formar los derivados ɑ-azido.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36982-84-0
Fórmula molecular C15H23N3O2S
Peso molecular (g/mol) 309.428
Número MDL MFCD00859286
Clave InChI AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide, trisyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide,, benzenesulfonyl azide, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl azide, n-diazo-2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonamide, 2,4,6-tris 1-methylethyl-benzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, stab. with ca water, trisyl azide solution
PubChem CID 371707
Nombre IUPAC N-diazo-2,4,6-tri(propan-2-il)bencenosulfonamida
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-])C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide
Nombre de nota stabilized with ≈10% water
Punto de fusión 40°C to 44°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.43
Porcentaje de pureza 98%