Learn More
Azida 2,4,6-Triisopropilbencenosulfonil, 97 %, contiene 15 % de agua como estabilizador, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15249726 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15249726 5 g 5 g
15239726 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15249726 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451940050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 36982-84-0 | C15H23N3O2S | 309.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36982-84-0
Fórmula molecular C15H23N3O2S
Peso molecular (g/mol) 309.43
Clave InChI AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide, trisyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide,, benzenesulfonyl azide, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl azide, n-diazo-2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonamide, 2,4,6-tris 1-methylethyl-benzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, stab. with ca water, trisyl azide solution
PubChem CID 371707
Nombre IUPAC N-diazo-2,4,6-tri(propan-2-il)bencenosulfonamida
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-])C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide
Punto de fusión 41.0°C to 43.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.43
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide, contains 15% water as stabilizer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2