Learn More
Azida 2,4,6-Triisopropilbencenosulfonil, 97 %, contiene 15 % de agua como estabilizador, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15239726 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15239726 1 g 1 g
15249726 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15239726 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451940010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 36982-84-0 | C15H23N3O2S | 309.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36982-84-0
Fórmula molecular C15H23N3O2S
Peso molecular (g/mol) 309.43
Clave InChI AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide, trisyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide,, benzenesulfonyl azide, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl azide, n-diazo-2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonamide, 2,4,6-tris 1-methylethyl-benzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, stab. with ca water, trisyl azide solution
PubChem CID 371707
Nombre IUPAC N-diazo-2,4,6-tri(propan-2-il)bencenosulfonamida
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-])C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide
Punto de fusión 41.0°C to 43.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.43
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide, contains 15% water as stabilizer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2