Learn More
2,4,6-Triisopropilbencenosulfonamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368175 5 g 5 g
11378175 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368175 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08445.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105536-22-9 | C15H25NO2S | 283.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105536-22-9
Fórmula molecular C15H25NO2S
Peso molecular (g/mol) 283.43
Número MDL MFCD00051975
Clave InChI PRMNQLMPSVOZIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonamide, 2,4,6-tri propan-2-yl benzenesulfonamide, 2,4,6-tris methylethyl benzenesulfonamide, cbmicro_034663, acmc-1bt32, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonamine, benzenesulfonamide,2,4,6-tris 1-methylethyl
PubChem CID 736244
Nombre IUPAC 2,4,6-tri(propan-2-il)bencenosulfonamida
SMILES CC(C)C1=CC(C(C)C)=C(C(=C1)C(C)C)S(N)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonamide
Punto de fusión 113°C to 116°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2658523
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.44
Porcentaje de pureza 98%