Learn More
Ácido 2,4,6-triisopropilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409947 1 g 1 g
11419947 5 g 5 g
11429947 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22891.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 154549-38-9 | C15H25BO2 | 248.173 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154549-38-9
Fórmula molecular C15H25BO2
Peso molecular (g/mol) 248.173
Número MDL MFCD02683099
Clave InChI FGFYEKLWZBTLEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-triisopropylphenyl boronic acid, 2,4,6-triisopropylphenylboronic acid, 2,4,6-triisopropylbenzeneboronic acid, 2,4,6-tri propan-2-yl phenyl boronic acid, 2,4,6-tris propan-2-yl phenyl boronic acid, acmc-209dav, 2,4,6-triisopropylphenyiboronic acid, 2,4,6-triisopropylphenyl boronicacid
PubChem CID 15153544
Nombre IUPAC ácido [2,4,6-tri(propan-2-il)fenil]borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1C(C)C)C(C)C)C(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Triisopropylbenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼165°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.16
Porcentaje de pureza 98%