Learn More
2,4,6-Triyodoresorcinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Triiodoresorcinol |
| CAS | 19403-92-0 |
| Fórmula molecular | C6H3I3O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,4,6-Triiodo-1,3-benzenediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3I3O2/c7-2-1-3(8)6(11)4(9)5(2)10/h1,10-11H |
| SMILES | Oc1c(I)cc(I)c(O)c1I |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-triyodobenceno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 487.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 487.7267 |