Learn More
2,4,6-triyodoanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-triiodoaniline |
| CAS | 24154-37-8 |
| Fórmula molecular | C6 H4 I3 N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzenamine','2,4,6-triiodo- (9CI','ACI), 2,4,6-Triiodobenzenamine (ACI), Aniline','2,4,6-triiodo- (6CI','7CI','8CI), 2,4,6-Triiodo-phenylamine, NSC 9004 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4I3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2 |
| SMILES | Nc1c(I)cc(I)cc1I |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-triyodoanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 470.816 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 470.7478 |