Learn More
Ácido 2,4,6-Trihidroxibenzoico, TRC
Código de producto. 30454383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454383 100 g -
30449586 50 g 50 g
30456682 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT795065100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-30-7
Fórmula molecular C7 H6 O5
Peso molecular (g/mol) 170.12
Sinónimo 2,4,6-Trihydroxybenzenecarboxylic Acid, NSC 36720, Phloroglucinic Acid, Phloroglucinolcarboxylic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2,4,6-trihidroxibenzoico
SMILES OC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phloroglucinol carboxylic acid
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O5/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2,8-10H,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0215