Learn More
Monohidrato de ácido 2,4,6-trihidroxibenzoico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469797 500 g 500 g
11449797 25 g 25 g
11459797 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22768.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 71989-93-0 | C7H8O6 | 188.135 g/mol
2,4,6-Trihydroxybenzoic acid monohydrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato de ácido 2,4,6-trihidroxibenzoico es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos, y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71989-93-0
Fórmula molecular C7H8O6
Peso molecular (g/mol) 188.135
Número MDL MFCD00149095
Clave InChI HWZIRFCGHAROOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trihydroxybenzoic acid hydrate, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid monohydrate, benzoic acid, 2,4,6-trihydroxy-, monohydrate, phloroglucinolcarboxylic acid, pubchem20337, acmc-209olb, 2,4,6-trihydroxybenzoicacidmonohydrate, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid, hydrate, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid monohydrate, technical t, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid monohydrate, technical grade, predominantly 1,3,5-benzenetriol
PubChem CID 2723793
Nombre IUPAC ácido 2,4,6-trihidroxibenzoico; hidrato
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)C(=O)O)O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
Punto de fusión ∼210°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Beilstein 2212148
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.14 (170.12 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 94%