Learn More
2,4,6-trihidroxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30457007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457007 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30457007 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT795170500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phloroglucinol carboxaldehyde
CAS 487-70-7
Fórmula molecular C7 H6 O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde, Phloroglucinaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-3-5-6(10)1-4(9)2-7(5)11/h1-3,9-11H
SMILES Oc1cc(O)c(C=O)c(O)c1
Nombre IUPAC 2,4,6-Trihidroxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 154.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.027