Learn More
2,4,6-trihidroxibenzaldehído 2,4-diacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde 2,4-Diacetate |
| CAS | 164329-24-2 |
| Fórmula molecular | C11H10O6 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,4-Bis(acetyloxy)-6-hydroxybenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10O6/c1-6(13)16-8-3-10(15)9(5-12)11(4-8)17-7(2)14/h3-5,15H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1cc(O)c(C=O)c(OC(=O)C)c1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de (3-acetiloxi-4-formil-5-hidroxifenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 238.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0477 |